Fontos dokumentumok
D86256
4-Diethylaminobenzaldehyde
99%
Szinonimák:
4-(Diethylamino)benzaldehyde, 4-(N,N-Diethylamine)benzaldehyde, 4-(N,N-Diethylamino)benzaldehyde, 4-(N,N-Diethylphenyl)aldehyde, 4-Formyl-N,N-diethylaniline, N,N-Diethyl-4-formylaniline, N,N-Diethylaminobenzaldehyde, p-(Diethylamino)benzaldehyde, p-(N,N-Diethylamino)benzaldehyde, p-Formyl-N,N-diethylaniline
Teszt
99%
Forma
crystals
bp
174 °C/7 mmHg (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(CC)CC
InChI
1S/C11H15NO/c1-3-12(4-2)11-7-5-10(9-13)6-8-11/h5-9H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNFZZNNFORDXSV-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?