Fontos dokumentumok
11363
Avicel® PH-101
tested according to Ph. Eur.
Szinonimák:
Cellulose, Cellulose microcrystalline, Cellulosum microcristallinum, Cellulose powder, Cotton linters
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Minőségi szint
form
powder
szín
white
hasznos pH-tartomány
5.0 - 7.5
oldhatóság
soluble (ammoniacal solution of copper tetramine)
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?