Fontos dokumentumok
09906
Cellulose
DFS-0, microcrystalline, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Szinonimák:
Cellulose powder, Cotton linters
Forma
microcrystalline
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
veszteség
≤5% loss on drying
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)