1.08197
Tabletting aid K (cellulose powder)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Tabletting aid K (cellulose powder)
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
fine powder
öngyulladási hőmérséklet
232 °C
részecskeméret
(see specification)
pH
5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
átmeneti hőmérséklet
flash point 260 °C
sűrűség
1.5 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Általános leírás
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
WGK
WGK 1