Fontos dokumentumok
435244
Cellulose
colloidal, microcrystalline
Szinonimák:
Cellulose powder, Cotton linters
About This Item
Javasolt termékek
form
colloidal, microcrystalline
Minőségi szint
tartalmaz
10.0-20.0% sodium carboxymethyl cellulose as stabilizer
részecskeméret
+65-+325 mesh
viszkozitás
50-150 cP, 2.6 wt. % in H2O, Brookfield RTV, spindle #1 (20 rpm)(lit.)
térfogatsúly
0.6 g/mL (25°C)
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?