Fontos dokumentumok
1.02331
Millipore
Cellulose microcrystalline
for column chromatography
Szinonimák:
Cellulose microcrystalline
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H10O5)n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41115711
EC index szám:
232-674-9
material
cellulose matrix
plastic support
Minőségi szint
form
microcrystalline
öngyulladási hőmérséklet
232 °C
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Jellemzők
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
kiszerelés
pkg of 500 g
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
részecskeméret
<20 μm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
pH
5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
átmeneti hőmérséklet
flash point 260 °C
sűrűség
1.5 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
70‑400 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Analízis megjegyzés
Sieve analysis (<20 µm): ≤20%
Sieve analysis (>160 µm): ≤2%
Sieve analysis (20-160 µm): ≥80%
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1