Fontos dokumentumok
S3504
Sigmacell Cellulose
Type 20, 20 μm
Szinonimák:
Cellulose, Cellulose powder, Cotton linters
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type 20
Minőségi szint
részecskeméret
20 μm
SMILES string
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Alkalmazás
Feloldás
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
To standardize an enzymatic assay procedure of cellulase.