Fontos dokumentumok
310697
Cellulose
microcrystalline, powder, 20 μm
Szinonimák:
Cellulose powder, Cotton linters
About This Item
Javasolt termékek
form
microcrystalline
powder
Minőségi szint
részecskeméret
20 μm
pH
5-7 (11 wt. %)
térfogatsúly
0.5 g/mL (25°C)
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?