Fontos dokumentumok
C6429
α-Cellulose
BioReagent, suitable for insect cell culture
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
natural (organic)
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
powder
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a component of nutrient-rich diet, to study how nutrition affects individual fitness and insecticide efficacy among German cockroaches.
- As a carbon source for Schizophyllum commune culture.
- To study the effect of cellulose on the content of minerals in the femur of rats.
WGK
WGK 1