Fontos dokumentumok
1.02352
Millipore
Cellobiose
for biochemistry
Szinonimák:
Cellobiose
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H22O11
CAS-szám:
Molekulatömeg:
342.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
EC index szám:
208-436-5
NACRES:
NA.79
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
225-230 °C (decomposition)
térfogatsúly
600 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Purity (HPLC): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Spec. rotation [α²0/D (50 g/l; water): +34.0 - +35.0 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5 %
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1