Merck
C1052
Cellulose Azure
cellulase substrate
Szinonimák:
Cellulose-azure
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
1 G
201 000,00 Ft
5 G
780 000,00 Ft
201 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Erről a tételről
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.83
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Forma
powder
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
C3020A4043C6288
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
fibers
Általános leírás
Cellulose azure is an insoluble cellodextrin together with water soluble reactive dye.[1]
Alkalmazás
Cellulose Azure has been used as a substrate for determining cellulase activity.[1][2] It has also been used as a supplement in Modified Melin-Norkrans (MMN) medium for determining the lignocellulolytic activity of the fungi.[3]
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Pulsed laser deposition and characterization of cellulase thin films
Cicco N, et al.
Applied Surface Science, 278, 223-225 (2013)
Novel root-fungus symbiosis in Ericaceae: sheathed ericoid mycorrhiza formed by a hitherto undescribed basidiomycete with affinities to Trechisporales
Vohnik M, et al.
Testing, 7(6), e39524-e39524 (2012)
Martin Vohník et al.
PloS one, 7(6), e39524-e39524 (2012-07-05)
Ericaceae (the heath family) are widely distributed calcifuges inhabiting soils with inherently poor nutrient status. Ericaceae overcome nutrient limitation through symbiosis with ericoid mycorrhizal (ErM) fungi that mobilize nutrients complexed in recalcitrant organic matter. At present, recognized ErM fungi include
Quantification of cellulase activity using cellulose-azure
Lai TE, et al.
Talanta, 69(1), 68-72 (2006)