Merck
01696
Sigma-Aldrich
Acrylamide
for Northern and Southern blotting, powder blend
Szinonimák:
2-Propenamide, Polyacrylamide, acrylic amide, akrylamid, Acrylic acid amide
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CHCONH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
71.08
Beilstein:
605349
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41105319
eCl@ss:
39031205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
grade
for molecular biology
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.45 (vs air)
gőznyomás
0.03 mmHg ( 40 °C)
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
powder blend
technika/technikák
electrophoresis: suitable
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.25 g/mL at 20 °C, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Acrylamide powder is a white, odorless, crystalline solid. It is commonly used in molecular biology labs as a cross linking agent to cast polyacrylamide gels for nucleic acid electrophoresis.
Alkalmazás
Suitable for making polyacrylamide gels according to established recipes.
Vigyázat
Acrylamide powder is highly toxic through inhalation and skin contact. Acrylamide is considered to be a probable carciongen in humans. Standard laboratory nitrile gloves and full sleeve lab coats should be worn when handling acrylamide in any form. Dust masks or working in a fume hood is advised when handling acrylamide powder.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Peripheral nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
280.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
R.C. Ogden et al.
Methods in Enzymology, 152, 66-66 (1987)
Jonas S Laursen et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(7), 2835-2844 (2013-01-25)
Non-natural peptide analogs have significant potential for the development of new materials and pharmacologically active ligands. One such architecture, the β-peptoids (N-alkyl-β-alanines), has found use in a variety of biologically active compounds but has been sparsely studied with respect to
Arianna Rath et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(39), 15668-15673 (2013-09-11)
SDS/PAGE is universally used in biochemistry, cell biology, and immunology to resolve minute protein amounts readily from tissue and cell extracts. Although molecular weights of water-soluble proteins are reliably determined from their SDS/PAGE mobility, most helical membrane proteins, which comprise
Rusty L Montgomery et al.
EMBO molecular medicine, 6(10), 1347-1356 (2014-09-23)
Over the last decade, great enthusiasm has evolved for microRNA (miRNA) therapeutics. Part of the excitement stems from the fact that a miRNA often regulates numerous related mRNAs. As such, modulation of a single miRNA allows for parallel regulation of
Janneke G F Hogervorst et al.
Carcinogenesis, 35(5), 1032-1038 (2014-01-09)
Acrylamide, a probable human carcinogen, is present in heat-treated carbohydrate-rich foods. Epidemiological studies have not shown a clear association between acrylamide intake and colorectal cancer (CRC) risk. This may be due to the molecular heterogeneity in colorectal tumors, which was
Protocols
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Ismerje meg a Northern és Southern blotting alapjait, a makromolekulák membrántartókra történő átvitelének protokolljaival és alkalmazásaival.