Fontos dokumentumok
M7279
N,N′-Methylenebisacrylamide
powder, for molecular biology, suitable for electrophoresis, ≥99.5%
Szinonimák:
BIS
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Teszt
≥99.5%
Forma
powder
technika/technikák
electrophoresis: suitable
szennyeződések
≤0.05% Free carboxylic acid (T)
≤50 mg/kg Total sulfur (as SO4 ) (ICP)
vezetőképesség
≤10 μmho (2% solution)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤10 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤5 ppm
K: ≤50 ppm
Mg: ≤5 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤50 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
Abszorpció
≤0.2 at 290 at 1%
idegen aktivitás
DNase and RNase, none detected
SMILES string
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a crosslinker in the monomer solution to prepare N,N-dimethyl acrylamide (DMAAm)-based cryogel and acrylamide (AAm)-based cryogel matrix
- as a crosslinker to prepare tough hydrogel network
- in the preparation of acrylamide-bisacrylamide stock solution for the preparation of polyacrylamide gel
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Peripheral nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)