Merck
T9281
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine
BioReagent, suitable for electrophoresis, ≥99.0%
Szinonimák:
1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TEMED, TMEDA
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.20
Beilstein:
1732991
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.22
Teszt:
≥99.0%
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
robbanási határérték
9.08 %
technika/technikák
electrophoresis: suitable
törésmutató
n20/D 1.4179 (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
sűrűség
0.775 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmasság
suitable for electrophoresis
SMILES string
CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
TEMED (N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine) is molecule which allows rapid polymerization of polyacrylamide gels. In the presence of ammonium persulfate, TEMED is responsible for the formation of free radicals from persulfate, thereby initiating the acrylamide polymerization process. However, excess concentration of TEMED can result in abnormal separation patterns.
Alkalmazás
TEMED (N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine) has been used for the preparation of acrylamide hydrogels and sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gels.
Vigyázat
Handle and store under inert gas, air and moisture sensitive.
Analízis megjegyzés
Tested as a catalyst for PAGE.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
61.7 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
16.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Phillips TM
Analytical Techniques in Immunochemistry (1991)
An in vitro Transcription/translation System for Detection of Protein Interaction.
Lin PC et al.
Bio-protocol null
Detecting protein-protein interactions by Far western blotting.
Wu Y et al.
Nature Protocols, 2, 3278-3278 (2007)
Composite three-dimensional woven scaffolds with interpenetrating network hydrogels to create functional synthetic articular cartilage.
Liao IC et al.
Advances in Functional Materials, 23, 5833-5833 (2013)
Andrew J Ross et al.
The Journal of organic chemistry, 76(6), 1727-1734 (2011-02-16)
The structure of the alkylzinc-tetramethylethyl-enediamine (TMEDA) cluster cation 3 has been determined in the gas phase by a combination of tandem mass spectrometry, infrared multiphoton dissociation (IRMPD) spectroscopy, and DFT calculations. Both sets of experimental results establish the existence of