A3678
Ammonium persulfate
for molecular biology, suitable for electrophoresis, ≥98%
Szinonimák:
AP, APS, Ammonium peroxodisulfate, Ammonium peroxydisulfate, PER
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
gőzsűrűség
7.9 (vs air)
Teszt
≥98%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
technika/technikák
electrophoresis: suitable
anion nyomok
chloride (Cl-): <10 ppm
kation nyomok
Fe: <10 ppm
heavy metals (as Pb): <50 ppm
idegen aktivitás
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
SMILES string
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protocols
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Egyszerűsítse az SDS-PAGE gél előkészítését előre kevert oldatainkkal és protokolljainkkal a fehérjék precíz elválasztása érdekében.