L3771
Sodium dodecyl sulfate
BioReagent, suitable for electrophoresis, for molecular biology, ≥98.5% (GC)
Szinonimák:
Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
for molecular biology
leírás
anionic
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥98.5% (GC)
form
powder
molekulatömeg
micellar 18,000
aggregált szám
62
technika/technikák
electrophoresis: suitable
szennyeződések
≤2.0% water (Karl Fischer)
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
cloud point >100 °C
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.03 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤500 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 ppm
kation nyomok
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
absorption
≤0.1 at 260 at 3%
≤0.1 at 280 at 3%
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
40
alkalmasság
suitable for electrophoresis
idegen aktivitás
DNase, RNase, none detected
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Beyond protein analysis, SDS also finds applications in the electrophoretic separation of lipids, enabling the study and characterization of these important cellular components. Additionally, SDS is employed in various hybridization and molecular biology techniques, demonstrating its versatility across a range of research areas. SDS′s effectiveness in both ionic and anionic conditions further expands its utility, allowing it to adapt to diverse experimental setups and requirements. Its ability to unravel proteins by binding to peptide chains and imparting a negative charge effectively eliminates protein shape as a factor for gel separation, ensuring accurate protein size determination.
Alkalmazás
- in chromatin immunoprecipitation
- in SDS-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE)
- as a component of radioimmunoprecipitation assay buffer for immunoblotting
Tulajdonságok és előnyök
- Highly versatile surfactant for your molecular biology and biochemical research
- Suitable for electrophoresis applications
- Tested to confirm low levels of heavy metal contamination,ensuring suitability for various applications.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
338.0 °F
Lobbanási pont (C)
170 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Protocols
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Egyszerűsítse az SDS-PAGE gél előkészítését előre kevert oldatainkkal és protokolljainkkal a fehérjék precíz elválasztása érdekében.
Related Content
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
A sejtlízis és a fehérjeextrakciós módszerek áttekintése különböző technikákról, a detergens szolubilizációtól a mechanikus bontásig, a kutatási igények támogatására.