Fontos dokumentumok
M3148
2-Mercaptoethanol
for molecular biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration)
Szinonimák:
β-Mercaptoethanol, 2-Hydroxyethylmercaptan, BME, Thioethylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.69 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
BioReagent
Teszt
99% (GC/titration)
Forma
liquid
robbanási határérték
18 %
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
koncentráció
14.3 M (pure liquid)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
electrophoresis: suitable
törésmutató
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
bp
157 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 1 mL/mL
sűrűség
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
idegen aktivitás
DNase, RNase, protease, none detected
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
β-mercaptoethanol or 2-mercaptoethanol has been used:
- as a supplement in Roswell Park Memorial Institute (RPMI)-1640 medium to culture DT40 cells (chicken B cell line)
- to lyse NuLi-1 (Normal Lung, University of Iowa-1) cells
- to trypsinize mouse embryonic stem cells
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver,Heart
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
XTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation, activation and cytotoxicity. Instructions for XTT reagent preparation and examples of applications.
MTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation and cytotoxicity. Instructions for MTT reagent preparation and examples of applications.
MTT vizsgálati protokoll a sejtek életképességének, proliferációjának és citotoxicitásának mérésére. Útmutató az MTT-reagens elkészítéséhez és alkalmazási példák.
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.