A9099
Acrylamide
for molecular biology, ≥99% (HPLC)
Szinonimák:
2-Propenamide, Polyacrylamide, acrylic amide, akrylamid, Acrylic acid amide
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.45 (vs air)
gőznyomás
0.03 mmHg ( 40 °C)
Teszt
≥99% (HPLC)
form
crystals
szennyeződések
≤0.005% Acrylic acid content
≤0.005% Water insolubles
vezetőképesség
≤10 μmho (35% solution)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
kation nyomok
Fe: ≤1 ppm
Mg: ≤3 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
idegen aktivitás
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in polyacrylamide gel electrophoresis
- in the preparation of cleared gel samples
- to determine the effect of L-cysteine on acrylamide-induced testicular toxicity
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Peripheral nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
280.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138 °C - closed cup