Fontos dokumentumok
146072
N,N′-Methylenebis(acrylamide)
99%
Szinonimák:
Bis-acrylamide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.31 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 20 g/L at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Peripheral nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?