Fontos dokumentumok
8.00830
Sigma-Aldrich
Acrylamide
for synthesis
Szinonimák:
Acrylamide, Prop-2-enamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H5NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
71.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
EC index szám:
201-173-7
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.009 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
424 °C
hatékonyság
177 mg/kg LD50, oral (Rat)
1141 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.0-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
125 °C/33.3 hPa
mp
84 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 138 °C
oldhatóság
2040 g/L
sűrűség
1.127 g/cm3 at 25 °C
térfogatsúly
500 kg/m3
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Melting range
- lower value:
≥ 83 °C
- upper value: ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Peripheral nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
280.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)