STBMFTM12
Fluid Thioglycollate Medium
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
Szinonimák:
Fluid Thioglycollate Media, Fluid Thioglycollate Medium (FTGM), Thioglycolate broth
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Minőségi szint
sterilitás
sterile; autoclaved
form
liquid
eltarthatósági idő
12 mo.
Jellemzők
closure type screw cap with septum
ready-to-use
kiszerelés
bottle of
palackkapacitás
125 mL
palack térfogata
100 mL , filling volume
bemenet
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
sterility testing
kompatibilitás
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-30°C
alkalmasság
anaerobic bacteria
nonselective for
Általános leírás
Alkalmazás
Bioburden testing
Komponensek
Táptalaj
Analízis megjegyzés
Jogi információk
javasolt
kapcsolódó termék
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.