1.46386
Fluid Thioglycollate Medium
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
Szinonimák:
Fluid Thioglycollate Medium acc EP+USP, Fluid Thioglycollate Medium, FTM, Thioglycollate Broth
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Minőségi szint
sterilitás
sterile
Forma
liquid (ready-to-use)
eltarthatósági idő
12 mo.
Jellemzők
closure type screw cap with septum
ready-to-use
kiszerelés
bottle of
single packed of (100 ml in 125 ml bottle with red screw cap and septum (10 bottles per box))
technika/technikák
sterile filtration: suitable
palackkapacitás
125 mL
palack térfogata
100 mL , filling volume
pH
7.1
alkalmazás(ok)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
aerobic bacteria
anaerobic bacteria
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2