STBMRFK12
Fluid K - Ready-to-use Rinse Fluid
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, Black screw cap with septum and protector, pack of 12 bottles
Szinonimák:
Diluting Fluid K, Fluid K, Rinse Fluid, Washing Fluid
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Minőségi szint
Forma
liquid
eltarthatósági idő
12 mo.
Jellemzők
closure type Black screw cap with septum and protector
ready-to-use
kiszerelés
pack of 12 bottles
palackkapacitás
125 mL
bottle filling volume
100 mL
kapacitás
125 mL
pH
6.9±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
kompatibilitás
for use with Steritest® Systems
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Alkalmazás
Bioburden testing
Fluid K is used as diluting or rinsing fluid for sterility testing on samples containing petrolatum/oil. It can be used in combination with the STERITEST® sterility testing system and in bioburden testing to rinse membranes and dilute/dissolve samples. The fluid can also be excellent for rinsing pathways of medical devices, and for samples that are difficult to filter or dissolve.
Komponensek
Táptalaj
Jogi információk
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2