Fontos dokumentumok
70157
Thioglycollate Broth (USP Alternative)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Alternative Thioglycollate Medium, Fluid Thioglycollate Medium, NIH Thioglycollate Broth, TG Broth
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
L-cystine, 0.5 g/L
dextrose, 5.5 g/L
pancreatic digest of casein, 15.0 g/L
sodium chloride, 2.5 g/L
sodium thioglycolate, 0.5 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
végső pH
7.1±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
food and beverages
sterility testing
microbiology
alkalmasság
anaerobic bacteria
nonselective for Aspergillus spp.
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Some Bacillus species are crucial for advancing our understanding of bacteria, while others can be harmful, acting as spoilage organisms or pathogens. Nevertheless, all these species are significant in biotechnological research.
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
A Pseudomonas fajok kimutatásával, azonosításával, megkülönböztetésével és tenyésztésével foglalkozó cikk.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.