STBMRFK34
Fluid K
ready-to-use, bottle volume 300 mL , filling volume
Szinonimák:
Diluting Fluid K, Rinse Fluid, Washing Fluid
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Minőségi szint
leírás
Diluting or rinsing fluid for samples containing petrolatum/oil
sterilitás
sterile; autoclaved
form
liquid
eltarthatósági idő
12 mo.
Jellemzők
closure type screw cap with septum
ready-to-use
kiszerelés
bottle of
palackkapacitás
500 mL
palack térfogata
300 mL , filling volume
szín
light, with no precipitate and free of visible particles
bemenet
sample type pharmaceutical(s)
pH
6.9
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
sterility testing
kompatibilitás
for use with Steritest®
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
nonselective for
Általános leírás
Alkalmazás
Bioburden testing
Komponensek
Táptalaj
Jogi információk
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.