STBMTSB12DP
Tryptic Soy Broth Ready-to-use Bottles
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL , filling volume, closure type, green screw cap with septum, double packed of 12 bottles
Szinonimák:
Caso bouillon, Soybean Casein Digest Broth, Soybean casein digest medium, TSB, Trypcase soya broth, Tryptic soy broth, Tryptone soya broth
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Minőségi szint
leírás
Bottle with screw cap and septum, Double packed, For the detection of aerobic bacteria and fungi,
sterilitás
sterile; ethylene oxide treated
Forma
liquid
Jellemzők
closure type green screw cap with septum
ready-to-use
kiszerelés
double packed of 12 bottles
palackkapacitás
125 mL
bottle filling volume
100 mL , filling volume
bemenet
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.3
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
sterility testing
kompatibilitás
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-30°C
alkalmasság
nonselective for
Általános leírás
Alkalmazás
Bioburden testing
Komponensek
Táptalaj
Jogi információk
javasolt
kapcsolódó termék
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.