STBMRFD34
Fluid D
ready-to-use, bottle volume 300 mL , filling volume
Szinonimák:
Rinse Fluid, Washing Fluid
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Minőségi szint
leírás
For rinsing of solutions containing oil or lecithin
sterilitás
sterile; autoclaved
Forma
liquid
eltarthatósági idő
17 mo.
Jellemzők
closure type screw cap with septum
ready-to-use
kiszerelés
bottle of
palack térfogata
300 mL , filling volume
500 mL
bemenet
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
sterility testing
kompatibilitás
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-30°C
alkalmasság
nonselective for
Általános leírás
Alkalmazás
Bioburden testing
Táptalaj
Jogi információk
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.