TZA000010
Steridilutor® NEO Device
For liquid transfer from ampoules or vials to a diluent vial with septum pooling., pkg of 10 blisters per box, Single packed
Szinonimák:
Steridilutor® NEO device for sterility testing
About This Item
Javasolt termékek
material
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing
stainless steel (for needle)
Minőségi szint
Ügynökség
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
sterilitás
sterile; γ-irradiated
gyártó/kereskedő neve
Steridilutor®
kiszerelés
pkg of 10 blisters per box, Single packed
bemenet
sample type pharmaceutical(s)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
sterility testing
kompatibilitás
For liquid transfer from ampoules or vials to a diluent vial with septum pooling.
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Jogi információk
kapcsolódó termék
konfigurálva
szükséges, de nincs biztosítva