1.46220
Thioglycollate Medium
box of 100 tubes, ready-to-use, tube volume 9 mL , filling volume
Szinonimák:
Fluid Thioglycollate Medium, Thioglycollate Broth, FTM
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Minőségi szint
leírás
For the isolation and cultivation of fastidious anaerobic and aerobic microorganisms
sterilitás
sterile; autoclaved
Forma
liquid (ready-to-use)
eltarthatósági idő
6 mo.
Jellemzők
closure type screw cap with septum
ready-to-use
kiszerelés
box of 100 tubes
single packed of (9 ml in 17 ml tube with red cap)
cső kapacitás
17 mL
csőtérfogat
9 mL , filling volume
pH
7.1
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
sterility testing
kompatibilitás
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
nonselective for
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.