Fontos dokumentumok
90404
Thioglycolate Broth with Resazurine
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Fluid Thioglycolate Medium
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 7937:2004
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 0.75 g/L
casein enzymic hydrolysate, 15.00 g/L
L-cystine, 0.50 g/L
dextrose, 5.50 g/L
resazurine, 0.001 g/L
sodium chloride, 2.50 g/L
sodium thioglycolate, 0.50 g/L
yeast extract, 5.00 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
végső pH
7.1±0.2
alkalmazás(ok)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
sterility testing
microbiology
alkalmasság
Micrococcus spp.
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques