STBMRFA12DP
Fluid A
double packed of, ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
Szinonimák:
Fluid A, Double packed, Rinse Fluid, Washing Fluid
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Minőségi szint
leírás
For rinsing and dilution
sterilitás
sterile; ethylene oxide treated
form
liquid
Jellemzők
closure type screw cap with septum
ready-to-use
kiszerelés
double packed of
palackkapacitás
125 mL
palack térfogata
100 mL , filling volume
bemenet
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
sterility testing
kompatibilitás
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-30°C
alkalmasság
nonselective for
Általános leírás
Alkalmazás
Bioburden testing
Komponensek
Táptalaj
Jogi információk
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1