STBMRFA12
FLUID A
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Minőségi szint
leírás
For rinsing and dilution
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
Forma
liquid
eltarthatósági idő
12 mo.
Jellemzők
ready-to-use
screw cap with septum
kiszerelés
bottle of
palack térfogata
100 mL , filling volume
bemenet
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
sterility testing
kompatibilitás
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
alkalmasság
nonselective for
Általános leírás
Alkalmazás
Sterility testing
Bioburden testing
Kiszerelés
Komponensek
Táptalaj
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1