1.46139
Thioglycollate Medium
ready-to-use, tube volume 10 mL , filling volume
Szinonimák:
Fluid Thioglycollate Medium, Thioglycollate Broth, FTM
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Minőségi szint
sterilitás
sterile; autoclaved
Forma
liquid (ready-to-use)
eltarthatósági idő
6 mo.
Jellemzők
closure type screw cap with septum
ready-to-use
kiszerelés
tube of
cső kapacitás
17 mL
csőtérfogat
10 mL , filling volume
pH
7.1
alkalmazás(ok)
cosmetics
pharmaceutical
sterility testing
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
nonselective for
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.