06-596
Anti-STAT3 Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
Acute-phase response factor, DNA-binding protein APRF, signal transducer and activator of transcription, signal transducer and activator of transcription, (acute-phase response factor)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, human, rat
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ChIP: suitable
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... STAT3(6774)
mouse ... Stat3(20848)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
4 μg of a previous lot immunoprecipitated STAT3 from 500 μg of EGF-stimulated A431 RIPA lysate.
Gel Shift Assay:
An independent laboratory has reported that this antibody supershifts.
Immunocytochemistry:
10 μg/mL of a previous lot of this antibody showed positive immunostaining for STAT3 in A431 cells fixed with 95% ethanol, 5% acetic acid.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected STAT3 in RIPA lysates from EGF stimulated human A431 cells and previously from mouse WEHI and rat L6.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-302, EGF-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1