PLA0001
Anti-c-Myc Tag Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
MRTL, MYCC, avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, bHLHe39, c-Myc, class E basic helix-loop-helix protein 39, myc-related translation/localization regulatory factor, proto-oncogene c-Myc, transcription factor p64, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Rabbit anti-c-myc Antibody, Affinity Purified, Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
faj reaktivitás
human
technika/technikák
ELISA: 1:1,000- 1:30,000
ELISA: 1:100- 1:500 (for coating plates)
immunocytochemistry: 1:100-1:400
immunoprecipitation (IP): 1- 4 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:30,000
elérési szám
NP_002458.2
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rabbit ... c-myc(4609)
Immunogén
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)