MAB360
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, GA5
Szinonimák:
GFAP
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody, clone GA5, ascites fluid, clone GA5, Chemicon®
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GA5, monoclonal
faj reaktivitás
rat, human, mouse, rabbit, chicken, pig, bovine
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GFAP(2670)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
A previous lot was used on cultured mammalian cells.
Immunohistochemistry(paraffin):
1:400-1:800 dilution from a previous lot was used on alcohol-fixed paraffin embedded sections of rat brain (cerebrum or cerebellum) and human brain.
Immunoblotting: A 1:1000 dilution of a previous lot was used.
Optimal working dilutions must be determined by the end user
Minőség
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected GFAP on 10 μg of Mouse brain lysates.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Positive Control: Cultured astrocytes, brain tissue (white matter), spinal chord, retina
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Protocols
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.