SAB2702364
Monoclonal Anti-Iba1 antibody produced in mouse
clone GT10312, affinity isolated antibody
Szinonimák:
AIF-1, IBA1, IRT-1, IRT1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GT10312, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
17kDa
faj reaktivitás
mouse, human, rat
koncentráció
2.03mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:1000
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AIF1(199)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- in the double immunofluorescence
- in the immunofluorescence
- in immunohistochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1