MAB377A5
Anti-NeuN Antibody, clone A60, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone A60, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Szinonimák:
NEUronal Nuclei, Neuronal Nuclei
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 555
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
A60, monoclonal
faj reaktivitás
rat, mouse
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
Általános leírás
Alkalmazás
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected NeuN in rat E18 primary cortex cells.
Cél megnevezése
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2