Fontos dokumentumok
A2103
Anti-Actin, N-terminal antibody produced in rabbit
~0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Actin Detection Antibody, Rabbit Anti-Actin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 42 kDa
faj reaktivitás
frog, rat, mouse, chicken, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
fejlettebb validálás
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
koncentráció
~0.5 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL using cultured chicken fibroblasts
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2-4 μg/mL using sections of human appendix, mouse heart, and frog skeletal muscle
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extract of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line.
western blot: 2-4 ng/mL using whole extract of rat skeletal muscle
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACTA1(58) , ACTA2(59) , ACTB(60) , ACTC1(70) , ACTG1(71) , ACTG2(72)
mouse ... Acta1(11459) , Acta2(11475) , Actb(11461) , Actc1(11464) , Actg1(11465) , Actg2(11468)
rat ... Acta1(29437) , Acta2(81633) , Actb(81822) , Actc1(29275) , Actg1(287876) , Actg2(25365)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- immunoblotting
- quantitative chromatin immunoprecipitation (qChIP)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)