AB5804
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Szinonimák:
glial fibrillary acidic protein
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) Antibody, serum, Chemicon®
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, bovine, canine, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GFAP(2670)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Representative images from a previous lot.
Immunocytochemistry:
A 1:1,000 dilution of a previous lot was used in Immunocytochemistry.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Minőség
Immunohistochemistry(paraffin) Analysis:
GFAP (IHC2078) staining of Human Brain. Tissue pretreated with Citrate Buffer, pH 6.0. Pre-diluted polyclonal antibody, using IHC-Select Detection with HRP-DAB. Glial cells stain strongly (brown).
Optimal Staining with Citrate Buffer Epitope Retrieval: Human Brain
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Mouse brain tissue, rat astrocytes, rat neurons.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Protocols
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.