MAB1281
Anti-Nuclei Antibody, clone 235-1
clone 235-1, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
HuNu
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
235-1, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
bemenet
sample type neural stem cell(s)
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
All human cell types
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Protocols
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.