MAB353
Anti-Nestin Antibody, clone rat-401
clone rat-401, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
rat401
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
rat-401, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat
nem léphet reakcióba
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
bemenet
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Stem Cell Research
Neural Stem Cells
200-220 kDa in reducing gels of newborn rat or mouse cell extracts. Note that nestin was originally reported (erroneously) to migrate at approximately 440 kDa by SDS-PAGE (Kachinsky, 1995).
For Westerns, prepare samples by boiling in 4 volumes of 125 mM Tris, pH 6.8, 10% 2-mercaptoethanol, 10% glycerol and 4.6% SDS. 5% PAGE gels are suggested. Block membranes with milk or BSA. Do not dilute primary antibody in buffer containing milk. Freezing and thawing of samples or samples not stored at -85°C will show breakdown of nestin sometimes into multiple fragments.
Immunohistochemistry:
1:20-1:200 dilution of a previous lot was used. Perfuse tissue with 4% paraformaldehyde at pH 7.4 for light microscopy or with either 4% paraformaldehyde at pH 10.0 or 4% paraformaldehyde with 0.1% glutaraldehyde at pH 7.4 for EM. Suitable for frozen or paraffin-embedded sections.
Immunocytochemistry:
1:20-1:200 dilution of a previous lot was used. Fix cells in 4% paraformaldehyde buffered with 50 mM sodium borate at pH 9.5.
Optimal working dilutions and protocols must be determined by end user.
Minőség
Nestin (cat. # MAB353, Clone 401) staining of Mouse Pancreas, tissue was pretreated with citrate buffer, pH 6.0. A previous lot of this antibody was diluted to 1.25 µg/mL, using IHC-Select detection with HRP-DAB. Immunoreactivity is detected in the islets of Langerhans.
Optimal Staining of Nestin Monoclonal Antibody: Mouse Pancreas
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse embryonic brain tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Humán iPSC neurális differenciálódási közegek és protokollok, amelyeket neurális őssejtek, neuronok és gliasejt-típusok létrehozására használnak.
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Protocols
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.