Fontos dokumentumok
C9205
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP)−Cy3™ antibody, Mouse monoclonal
clone G-A-5, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP)−Cy3™ antibody produced in mouse, Anti-ALXDRD, Anti-GFAP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
CY3 conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
G-A-5, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, pig, rat
technika/technikák
direct immunofluorescence: 1:400 using alcohol-fixed, paraffin-embedded rat brain sections
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GFAP(2670)
rat ... Gfap(24387)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunolabelling,
- immunocytochemistry
- immunofluorescence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
antitest
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)