AB5622
Anti-MAP2 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Szinonimák:
Anti-MAP2 antibody, microtubule-associated protein 2
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-Microtubule-Associated Protein 2 (MAP2) Antibody, Chemicon®, from rabbit
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756)
rat ... Map2(25595)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
1:1,000 dilution of a previous lot was used on primary neurons.
Immunohistochemistry:
1:1,000 dilution on 4% paraformaldehyde / PBS fixed tissue sections.
Immunoblot:
1:2,000 dilution was used on a previous lot. Recognizes MAP2A (280-300kDa, and MAP2B (270-280KDa), and to a lesser extent MAP2C (70kDa) and MAP2D (70-75kDa).
ELISA:
greater than or equal to1:2,000 dilution of a previous lot was used.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurofilament & Neuron Metabolism
Minőség
MAP2 (cat. # AB5622) staining on Normal Cerebellum. Tissue pretreated with Citrate, pH 6.0. This lot of antibody was diluted to 1:500, using IHC-Select Detection with HRP-DAB. Immunoreactivity is seen as fiber-like- staining (brown) on microtubule.
Optimal Staining With TE Buffer, pH 9.0, Epitope Retrieval: Human Cerebellum
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human brain tissue or human glioblastoma T98G cells
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg