Fontos dokumentumok
G6171
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
mouse monoclonal, G-A-5
Szinonimák:
Anti-GFAP
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein antibody, Mouse monoclonal, clone G-A-5, purified from hybridoma cell culture
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
G-A-5, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~50 kDa
faj reaktivitás
rat, human, pig
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using alcohol-fixed sections of rat brain/cerebellum.
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GFAP(2670)
mouse ... Gfap(14580)
pig ... GFAP(396562)
rat ... Gfap(24387)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
antitest
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)