Fontos dokumentumok
8.51082
Sigma-Aldrich
5(6)-Carboxyfluorescein
Novabiochem®
Szinonimák:
5(6)-Carboxyfluorescein
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H12O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
376.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
276-331-1
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: fluorescent-labelling reagent
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/2C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21;22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h2*1-9,22-23H,(H,24,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPVHBBXCESDRKW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Novabiochem®′s 5(6)-carboxyfluorescein (FAM; λem494 nm; λex518 nm) is a useful tool for preparing fluorescently-labeled peptides. It is supplied as a mixture of 5-and 6-isomers, making it cost effective for those applications which do not require a single isomer dye.
Associated Protocols and Technical Articles
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Alkalmazás
5(6)-Carboxyfluorescein Novabiochem®. CAS 72088-94-9, molar mass 376.32 g/mol.
Kapcsolódás
Replaces: 01-63-0149
Analízis megjegyzés
Colour (visual): yellow to orange
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC (EtOAc/MeOH/H2O/DIPEA 60 : 30 : 10 : 3)): ≥ 97 %
Assay isomers (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.