Fontos dokumentumok
F2456
Fluorescein (free acid)
Dye content 95%, Powder
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Fluorescein (free acid), Dye content 95 %
Forma
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 95%
technika/technikák
titration: suitable
szín
orange to red-brown
mp
320 °C (lit.)
λmax
496 nm
ε (extinkciós együttható)
≥12000 at 282-286 nm
≥39000 at 236-240 nm
≥70000 at 488-492 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C20H12O5/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20/h1-10,21-22H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)