Fontos dokumentumok
C5041
6-Carboxyfluorescein diacetate
~95% purity (HPLC), powder
Szinonimák:
6-CFDA, 6-Carboxy-di-O-acetylfluorescein
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
6-Carboxyfluorescein diacetate, ≥95% (HPLC)
Minőségi szint
100
200
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to yellow
oldhatóság
chloroform/ethanol (1:1): 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)C(O)=O)c1
InChI
1S/C25H16O9/c1-12(26)31-15-4-7-18-21(10-15)33-22-11-16(32-13(2)27)5-8-19(22)25(18)20-9-14(23(28)29)3-6-17(20)24(30)34-25/h3-11H,1-2H3,(H,28,29)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QMOGCCYGOPYYNT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Fluorescent wavelengths λex 492nm; λemm 517nm in 0.1M Tris, pH 8.0.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.