Fontos dokumentumok
86826
5-Carboxyfluorescein
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
Szinonimák:
5-FAM
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
fluoreszcencia
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
alkalmasság
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
InChI
1S/C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NJYVEMPWNAYQQN-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3