Fontos dokumentumok
87444
5-Carboxy-fluorescein diacetate N-succinimidyl ester
for fluorescence, ≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
5-Carboxy-di-O-acetylfluorescein N-succinimidyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
for fluorescence
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
fluoreszcencia
λex 492 nm; λem 517 nm
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c1.CC(=O)Oc7ccc8c(Oc9cc(OC(C)=O)ccc9C8%10OC(=O)c%11ccc(cc%10%11)C(=O)ON%12C(=O)CCC%12=O)c7
InChI
1S/2C29H19NO11/c1-14(31)37-17-4-7-21-23(12-17)39-24-13-18(38-15(2)32)5-8-22(24)29(21)20-6-3-16(11-19(20)28(36)40-29)27(35)41-30-25(33)9-10-26(30)34;1-14(31)37-17-4-7-20-23(12-17)39-24-13-18(38-15(2)32)5-8-21(24)29(20)22-11-16(3-6-19(22)28(36)40-29)27(35)41-30-25(33)9-10-26(30)34/h2*3-8,11-13H,9-10H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZFDYQHOQDFMOA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3